Imprimer
Acide 4,6-diméthoxysalicylíque 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932337-1G OR932337-5G
APOSOR932337-1GEA 261 EUR
APOSOR932337-1G APOSOR932337-5G
Acide 4,6-diméthoxysalicylíque 95%
Acide 4,6-diméthoxysalicylíque
Formule: C₉H₁₀O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013977
Numéro CAS: 3187-19-7