Imprimer
Acide 2-bromotéréphtalique 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9323-100G OR9323-25G OR9323-5G
APOSOR9323-100GEA 139 EUR
APOSOR9323-100G APOSOR9323-25G APOSOR9323-5G
Acide 2-bromotéréphtalique 98+%
Acide 2-bromotéréphtalique
Formule: C₈H₅BrO₄
MW: 245.03 g/mol
Point de fusion: 295…297 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002403
Numéro CAS: 586-35-6
EINECS: 209-572-8