Imprimer
(2-Bromoethyl)phosphonic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932215-1G OR932215-5G
APOSOR932215-1GEA 150 EUR
APOSOR932215-1G APOSOR932215-5G
(2-Bromoethyl)phosphonic acid 95%
(2-Bromoethyl)phosphonic acid
Formule: C₂H₆BrO₃P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013957
Numéro CAS: 999-82-6