Imprimer
N-[(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methyl]-N-methylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932076-1G OR932076-250MG
APOSOR932076-1GEA 574 EUR
APOSOR932076-1G APOSOR932076-250MG
N-[(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methyl]-N-methylamine 95%
N-[(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methyl]-N-methylamine
Formule: C₇H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08701362
Numéro CAS: 893641-32-2