Imprimer
4,6-Dichloro-2-cyclopropylpyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931925-1G OR931925-5G
APOSOR931925-1GEA 101 EUR
APOSOR931925-1G APOSOR931925-5G
4,6-Dichloro-2-cyclopropylpyrimidine 98%
4,6-Dichloro-2-cyclopropylpyrimidine
Formule: C₇H₆Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11046809
Numéro CAS: 7043-09-6