Imprimer
Boc-5-chloro-DL-tryptophan 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931877-1G OR931877-250MG OR931877-500MG
APOSOR931877-1GEA 522 EUR
APOSOR931877-1G APOSOR931877-250MG APOSOR931877-500MG
Boc-5-chloro-DL-tryptophan 97%
Boc-5-chloro-DL-tryptophan
Formule: C₁₆H₁₉ClN₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264328
Numéro CAS: 361576-61-6