Imprimer
H-Phe(2,4-Dime)-OH 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-Phe(2.4-Dimethyl)-OH
OR931727-1G OR931727-500MG
APOSOR931727-1GEA 438 EUR
APOSOR931727-1G APOSOR931727-500MG
H-Phe(2,4-Dime)-OH 97%
H-Phe(2,4-Dime)-OH
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 259726-56-2