Imprimer
1,3-Dibromo-5-iodobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR931667-1G OR931667-5G
APOSOR931667-1GEA 29 EUR
APOSOR931667-1G APOSOR931667-5G
1,3-Dibromo-5-iodobenzene 95%
1,3-Dibromo-5-iodobenzene
Formule: C₆H₃Br₂I
MW: 361.80 g/mol
Point de fusion: 120…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07778996
Numéro CAS: 19752-57-9