Imprimer
2-Chloro-4,8-diméthylquinoléine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931562-1G OR931562-5G
APOSOR931562-1GEA 36.4 EUR
APOSOR931562-1G APOSOR931562-5G
2-Chloro-4,8-diméthylquinoléine 98%
2-Chloro-4,8-diméthylquinoléine
Formule: C₁₁H₁₀ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00760267
Numéro CAS: 3913-17-5