Imprimer
Methyl angelate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl (Z)-2-Methyl-2-butenoate, Methyl 2-Methylisocrotonate, Angelic Acid Methyl Ester, 2-Methylisocrotonic Acid Methyl Ester, (Z)-2-Methyl-2-butenoic Acid Methyl Ester
OR931539-25G OR931539-5G
APOSOR931539-25GEA 364 EUR
APOSOR931539-25G APOSOR931539-5G
Methyl angelate 95%
Methyl angelate
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063645
Numéro CAS: 5953-76-4