Imprimer
5-Chloro-1-methylisatin 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931368-1G OR931368-5G
APOSOR931368-1GEA 85.9 EUR
APOSOR931368-1G APOSOR931368-5G
5-Chloro-1-methylisatin 95%
5-Chloro-1-methylisatin
Formule: C₉H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02956479
Numéro CAS: 60434-13-1