Imprimer
N-Chloroacetyl-DL-2-aminobutyric acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931113-25G OR931113-5G
APOSOR931113-25GEA 328 EUR
APOSOR931113-25G APOSOR931113-5G
N-Chloroacetyl-DL-2-aminobutyric acid 95%
N-Chloroacetyl-DL-2-aminobutyric acid
Formule: C₆H₁₀ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055800
Numéro CAS: 101072-54-2