Imprimer
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-4-oxide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine 4-oxide
OR930984-1G OR930984-250MG
APOSOR930984-1GEA 42.2 EUR
APOSOR930984-1G APOSOR930984-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-4-oxide 95%
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-4-oxide
Formule: C₇H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827548
Numéro CAS: 1116136-36-7