Imprimer
Vinyl butyrate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Butyric Acid Vinyl Ester
OR930956-25G OR930956-500G
APOSOR930956-25GEA 0 EUR
APOSOR930956-25G APOSOR930956-500G
Vinyl butyrate 95%
Vinyl butyrate
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059410
Numéro CAS: 123-20-6