Imprimer
2-Methoxy-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930885-1G OR930885-250MG
APOSOR930885-1GEA 712 EUR
APOSOR930885-1G APOSOR930885-250MG
2-Methoxy-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
2-Methoxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06247962
Numéro CAS: 16313-77-2