Imprimer
4-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930858-1G OR930858-250MG
APOSOR930858-1GEA 66.7 EUR
APOSOR930858-1G APOSOR930858-250MG
4-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride 95%
4-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride
Formule: C₇H₁₅Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12923013
Numéro CAS: 1182284-45-2