Imprimer
9-Fluorenone-2,7-dicarboxylic acid, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930734-1G OR930734-5G
APOSOR930734-1GEA 60.9 EUR
APOSOR930734-1G APOSOR930734-5G
9-Fluorenone-2,7-dicarboxylic acid, grade Technique
9-Fluorenone-2,7-dicarboxylic acid
Formule: C₁₅H₈O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016355
Numéro CAS: 792-26-7