Imprimer
N-[3-(Dimethylamino)propyl]acrylamide 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930552-25G OR930552-100G
APOSOR930552-25GEA 0 EUR
APOSOR930552-25G APOSOR930552-100G
N-[3-(Dimethylamino)propyl]acrylamide 96%
N-[3-(Dimethylamino)propyl]acrylamide
Formule: C₈H₁₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059902
Numéro CAS: 3845-76-9