Imprimer
(±)-1,2-Pentanediol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (±)-1,2-Dihydroxy pentane, 1,2-Pentanediol
OR930529-25G OR930529-100G OR930529-500G
APOSOR930529-25GEA 21.9 EUR
APOSOR930529-25G APOSOR930529-100G APOSOR930529-500G
(±)-1,2-Pentanediol 98%
(±)-1,2-Pentanediol
Formule: C₅H₁₂O₂
Point d'ébullition: 210 °C
Densité: 0.97 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010736
Numéro CAS: 5343-92-0