Imprimer
4-Dimethylaminomethylthiophene-2-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930506-1G OR930506-5G
APOSOR930506-1GEA 168 EUR
APOSOR930506-1G APOSOR930506-5G
4-Dimethylaminomethylthiophene-2-carbaldehyde 95%
4-Dimethylaminomethylthiophene-2-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₁NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06803373
Numéro CAS: 893745-77-2