Imprimer
Ethyl 2-Nitrilo-3-(2-furyl)prop-2-enoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930286-1G OR930286-5G
APOSOR930286-1GEA 190 EUR
APOSOR930286-1G APOSOR930286-5G
Ethyl 2-Nitrilo-3-(2-furyl)prop-2-enoate 95%
Ethyl-2-nitrilo-3-(2-furyl)prop-2-enoate
Formule: C₁₀H₉NO₃
MW: 191.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137603
Numéro CAS: 23973-22-0