Imprimer
tert-Butyldimethyl(tributylstannylmethoxy)silane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930278-1G OR930278-250MG OR930278-5G
APOSOR930278-1GEA 208 EUR
APOSOR930278-1G APOSOR930278-250MG APOSOR930278-5G
tert-Butyldimethyl(tributylstannylmethoxy)silane 95%
tert-Butyldimethyl(tributylstannylmethoxy)silane
Formule: C₁₉H₄₄OSiSn
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23152698
Numéro CAS: 123061-64-3
ONU: 2788
ADR: 6.1,III