Imprimer
Acide 4-acétamido-2-méthylbenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9302-5G OR9302-25G
APOSOR9302-5GEA 114 EUR
APOSOR9302-5G APOSOR9302-25G
Acide 4-acétamido-2-méthylbenzoïque
Acide 4-acétamido-2-méthylbenzoïque
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193.21 g/mol
Point de fusion: 237…242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258874
Numéro CAS: 103204-69-9