Imprimer
2-tert-Butoxybenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930137-1G OR930137-250MG
APOSOR930137-1GEA 647 EUR
APOSOR930137-1G APOSOR930137-250MG
2-tert-Butoxybenzaldehyde 95%
2-tert-Butoxybenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258844
Numéro CAS: 35129-22-7