Imprimer
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR930083-1G OR930083-25G OR930083-5G
APOSOR930083-1GEA 22 EUR
APOSOR930083-1G APOSOR930083-25G APOSOR930083-5G
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose 95%
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose
Formule: C₆H₁₂O₄
Densité: 1.224 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134161
Numéro CAS: 60134-26-1