Imprimer
[5-(4-Methylphenyl)isoxazol-3-yl]methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930054-1G OR930054-250MG
APOSOR930054-1GEA 806 EUR
APOSOR930054-1G APOSOR930054-250MG
[5-(4-Methylphenyl)isoxazol-3-yl]methanol 95%
[5-(4-Methylphenyl)isoxazol-3-yl]methanol
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06199339
Numéro CAS: 640291-93-6