Imprimer
3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR929970-1G OR929970-250MG
APOSOR929970-1GEA 63.8 EUR
APOSOR929970-1G APOSOR929970-250MG
3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine 98%
Formule: C₆H₇BrN₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16659663
Numéro CAS: 1043688-99-8