Imprimer
4-Formyl-3-hydroxybenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929939-1G OR929939-5G
APOSOR929939-1GEA 193 EUR
APOSOR929939-1G APOSOR929939-5G
4-Formyl-3-hydroxybenzoic acid 95%
4-Formyl-3-hydroxybenzoic acid
Formule: C₈H₆O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05865188
Numéro CAS: 619-12-5