Imprimer
4-Methyl-6-phenylpyrimidin-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929890-1G OR929890-5G
APOSOR929890-1GEA 101 EUR
APOSOR929890-1G APOSOR929890-5G
4-Methyl-6-phenylpyrimidin-2-amine 95%
4-Methyl-6-phenylpyrimidin-2-amine
Formule: C₁₁H₁₁N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06123970
Numéro CAS: 15755-15-4