Imprimer
3-Chloro-4-propoxybenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929821-1G OR929821-5G
APOSOR929821-1GEA 219 EUR
APOSOR929821-1G APOSOR929821-5G
3-Chloro-4-propoxybenzaldehyde 95%
3-Chloro-4-propoxybenzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₁ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06246436
Numéro CAS: 99070-71-0