Imprimer
2-Nitrocyclohexanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929759-1G OR929759-250MG
APOSOR929759-1GEA 364 EUR
APOSOR929759-1G APOSOR929759-250MG
2-Nitrocyclohexanone 95%
2-Nitrocyclohexanone
Formule: C₆H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 4883-67-4