Imprimer
Acide (2,4-diméthylphényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929615-100G OR929615-10G OR929615-25G
APOSOR929615-100GEA 601 EUR
APOSOR929615-100G APOSOR929615-10G APOSOR929615-25G
Acide (2,4-diméthylphényl)acétique 98%
Acide (2,4-diméthylphényl)acétique
Formule: (C₆H₃(CH₃)₂)CH₂COOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664685
Numéro CAS: 6331-04-0