Imprimer
5-Propyl-isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929396-1G OR929396-5G
APOSOR929396-1GEA 190 EUR
APOSOR929396-1G APOSOR929396-5G
5-Propyl-isoxazole-3-carboxylic acid 95%
5-Propyl-isoxazole-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05668697
Numéro CAS: 89776-75-0