Imprimer
Fmoc-HomoArg(Pbf)-OH 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-6-(3-((2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)sulphonyl)guanidino)hexanoic acid, Fmoc-HoArg(Pbf)-OH
OR929330-10G OR929330-25G OR929330-5G
APOSOR929330-10GEA 221 EUR
APOSOR929330-10G APOSOR929330-25G APOSOR929330-5G
Fmoc-HomoArg(Pbf)-OH 95%
Fmoc-HomoArg(Pbf)-OH
Formule: C₃₅H₄₂N₄O₇S
MW: 662.81 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03093571
Numéro CAS: 1159680-21-3