Imprimer
1-Ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929292-1G OR929292-5G
APOSOR929292-1GEA 54.4 EUR
APOSOR929292-1G APOSOR929292-5G
1-Ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047263
Numéro CAS: 58494-59-0