Imprimer
Acide 7-méthylindole-3-ylacétique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929183-1G OR929183-250MG
APOSOR929183-1GEA 127 EUR
APOSOR929183-1G APOSOR929183-250MG
Acide 7-méthylindole-3-ylacétique 95%
Acide 7-méthylindole-3-ylacétique
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047183
Numéro CAS: 5435-36-9