Imprimer
Methyl D-3-phenyllactate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: D-3-Phenyllactic Acid Methyl Ester, (R)-Methyl 2-hydroxy-3-phenylpropanoate, Methyl (R)-2-Hydroxy-3-phenylpropionate, (R)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid Methyl Ester
OR929084-100G OR929084-25G
APOSOR929084-100GEA 336 EUR
APOSOR929084-100G APOSOR929084-25G
Methyl D-3-phenyllactate 98%
Methyl D-3-phenyllactate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09842268
Numéro CAS: 27000-00-6