Imprimer
Isobutyrophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Isopropyl phenyl ketone, 2-Methyl-1-phenyl-1-propanone, Phenyl isopropyl ketone, α-Methylpropiophenone
OR929001-100G OR929001-500G
APOSOR929001-100GEA 69.6 EUR
APOSOR929001-100G APOSOR929001-500G
Isobutyrophénone 98%
Isobutyrophénone
Formule: (C₆H₅)C(O)CH(CH₃)₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008917
Numéro CAS: 611-70-1