Ethyl-2-chloropyridine-3-acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928994-1G
OR928994-250MG
APOSOR928994-1GEA
108
EUR
APOSOR928994-1G
APOSOR928994-250MG
Ethyl-2-chloropyridine-3-acetate 95%
Ethyl-2-chloropyridine-3-acetate
Formule:
C₉H₁₀ClNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD17214401 Numéro CAS: 164464-60-2 |