Imprimer
(3,5-Dichloro-4-pyridyl)methanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3,5-Dichloropyridin-4-yl)methanol
OR928943-1G OR928943-250MG
APOSOR928943-1GEA 458 EUR
APOSOR928943-1G APOSOR928943-250MG
(3,5-Dichloro-4-pyridyl)methanol 98%
(3,5-Dichloro-4-pyridyl)methanol
Formule: C₆H₅Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202840
Numéro CAS: 159783-46-7