Imprimer
3-Pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928862-1G OR928862-5G
APOSOR928862-1GEA 0 EUR
APOSOR928862-1G APOSOR928862-5G
3-Pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol 98%
3-Pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol
Formule: C₇H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01687769
Numéro CAS: 19748-66-4
ONU: 2924
ADR: 3+8,III