Imprimer
O-2-Propynylhydroxylamine hydrochloride 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928604-1G OR928604-250MG
APOSOR928604-1GEA 267 EUR
APOSOR928604-1G APOSOR928604-250MG
O-2-Propynylhydroxylamine hydrochloride 96%
O-2-Propynylhydroxylamine hydrochloride
Formule: C₃H₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12912207
Numéro CAS: 21663-79-6