Imprimer
1-Ethyl-1H-indole-5-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928526-1G OR928526-5G
APOSOR928526-1GEA 172 EUR
APOSOR928526-1G APOSOR928526-5G
1-Ethyl-1H-indole-5-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-indole-5-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09455244
Numéro CAS: 944893-74-7