Imprimer
3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928299-1G OR928299-250MG
APOSOR928299-1GEA 137 EUR
APOSOR928299-1G APOSOR928299-250MG
3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile 98%
3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile
Formule: C8H7NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16999137
Numéro CAS: 95658-81-4