Imprimer
4,4-Dimethoxytetrahydro-4H-pyran 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928242-1G OR928242-5G
APOSOR928242-1GEA 219 EUR
APOSOR928242-1G APOSOR928242-5G
4,4-Dimethoxytetrahydro-4H-pyran 98%
4,4-Dimethoxytetrahydro-4H-pyran
Formule: C₇H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040530
Numéro CAS: 28218-71-5