Imprimer
2,7-Diméthylquinoléine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR928151-1G OR928151-5G
APOSOR928151-1GEA 112 EUR
APOSOR928151-1G APOSOR928151-5G
2,7-Diméthylquinoléine 95%
2,7-Diméthylquinoléine
Formule: C₁₁H₁₁N
Point de fusion: 58…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006763
Numéro CAS: 93-37-8