Imprimer
Tétrahydro-4H-pyranne-4-one 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Dihydro-2H-pyran-4(3H)-one, Tetrahydro-α-pyran-4-one, Tetrahydro-2H-pyran-4-one, Tetrahydro-γ-pyran-4-one
OR9280-100G OR9280-25G OR9280-500G
APOSOR9280-100GEA 89.9 EUR
APOSOR9280-100G APOSOR9280-25G APOSOR9280-500G
Tétrahydro-4H-pyranne-4-one 99%
Tétrahydro-4H-pyranne-4-one
Formule: C₅H₈O₂
Point d'ébullition: 165…167 °C
Densité: 1.084 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006581
Numéro CAS: 29943-42-8
EINECS: 249-967-2
ONU: 1224
ADR: 3,III