Imprimer
4-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927379-1G OR927379-250MG
APOSOR927379-1GEA 264 EUR
APOSOR927379-1G APOSOR927379-250MG
4-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
4-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07776742
Numéro CAS: 858515-65-8