Imprimer
3-(Chloromethyl)-5-cyclopropylisoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR927159-1G OR927159-5G
APOSOR927159-1GEA 102 EUR
APOSOR927159-1G APOSOR927159-5G
3-(Chloromethyl)-5-cyclopropylisoxazole
3-(Chloromethyl)-5-cyclopropylisoxazole
Formule: C₇H₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11053990
Numéro CAS: 1060817-59-5