Imprimer
2-(4-Ethylphenyl)piperazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927066-1G OR927066-250MG
APOSOR927066-1GEA 516 EUR
APOSOR927066-1G APOSOR927066-250MG
2-(4-Ethylphenyl)piperazine 95%
2-(4-Ethylphenyl)piperazine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 910444-30-3